Läs mer
1 – Aminopiperidin, 97 %
Produktkod. 11338955
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338955 100 g 100g
11318955 5 g 5g
11328955 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11338955 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14078.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 2213-43-6 | C5H12N2 | 100,165 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2213-43-6
Molekylformel C5H12N2
Molekylvikt (g/mol) 100.165
MDL-nummer MFCD00006489
InChI-nyckel LWMPFIOTEAXAGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminopiperidine, n-aminopiperidine, 1-piperidinamine, piperidine, 1-amino, n-piperidylamine, aminopiperidine, piperidinamine, 1,1-pentamethylenehydrazine, piperidylamine, piperidine amine
PubChem CID 16658
IUPAC-namn piperidin-1-amin
LEDER C1CCN(CC1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Aminopiperidine
Densitet 0.928
Kokpunkt 145 °C till 147 °C
Flampunkt 36 °C (96 °F)
Brytningsindex 1.475
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 383565
Formel vikt 100.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.