Läs mer
1-aminopyren, 97 %
Produktkod. 11335018
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11335018 0.5 g 0.5g
11325018 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11335018 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043968.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
CAS: 1606-67-3 | C16H11N | 217,27 g/mol
Den fungerar som en prekursormolekyl för produktion av andra fluorescerande sönder såsom 1-azidopyren, APTS och N-(1-pyren)jodoacetamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1606-67-3
Molekylformel C16H11N
Molekylvikt (g/mol) 217.27
MDL-nummer MFCD00004140
InChI-nyckel YZVWKHVRBDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminopyrene, 1-pyrenamine, 3-aminopyrene, pyrene, amino, pyren-1-ylamine, aminopyrene, pyrenamine, alpha-aminopyrene, unii-luw9eo1681, ccris 760
PubChem CID 15352
IUPAC-namn pyren-1-amin
LEDER NC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Aminopyrene
Smältpunkt 116 °C till 119 °C
Kvantitet 0.5 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten (0,576 mg/L vid 25 grader C).
Formel vikt 217.27
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.