Läs mer
1-Aminopyrene-d9, TRC
Produktkod. 17997179
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17997179 2.5 mg 2.5mg
17949399 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17997179 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6292872.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128008-86-6
Molekylformel C16 D9 H2 N
Molekylvikt (g/mol) 226.321
Synonym 1-Pyren-2,3,4,5,6,7,8,9,10-d9-amine (9CI), 1-Aminopyrene-d9, 1-Aminopyrene-D9
IUPAC-namn 2,3,4,5,6,7,8,9,10-nonadeuteriopyren-1-amine
LEDER [2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c(N)c4c([2H])c([2H])c(c1[2H])c2c34
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Aminopyrene-d9
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H11N/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H,17H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
Formel vikt 226.146