Läs mer
1-aminopyren, TRC
Produktkod. 30309789
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30309789 500 mg
1 options
Produktkod. 30309789 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA629285500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Aminopyrene
CAS 1606-67-3
Molekylformel C16 H11 N
Kvantitet 500 mg
Synonym 1-Aminopyren, 1-Aminopyrene, 3-Aminopyrene, NSC 11436, α-Aminopyrene
InChI formel InChI=1S/C16H11N/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H,17H2
LEDER Nc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC-namn Pyren-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 217.26
Formel vikt 217.0891