Läs mer
1-aminopyridiniumjodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11491727
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11491727 5 g 5g
11401737 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11491727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25703.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6295-87-0 | C5H7IN2 | 222.03 g/mol
1-Aminopyridiniumjodid är ett reagens som används som byggsten för att konstruera fusionerade heterocykler, syntes av substituerade pyridiner, dipolära cykloadditioner, reaktioner av ylidtyp.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-Aminopyridiniumjodid är ett reagens som används som byggsten för att konstruera fusionerade heterocykler, syntes
av substituerade pyridiner, dipolära cykloadditioner, reaktioner av ylidtyp.
Löslighet
Lösligt i vatten (nästan genomskinlig).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6295-87-0
Molekylformel C5H7IN2
Molekylvikt (g/mol) 222.03
MDL-nummer MFCD00051893
InChI-nyckel NDRLPYIMWROJBG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-aminopyridinium iodide, 1-aminopyridin-1-ium iodide, n-aminopyridinium iodide, pyridinium, 1-amino-, iodide, 1-aminopyridiniumiodide, pyridylamine, iodide, aminopyridinium iodide, amino-pyridinium iodide, l-aminopyridinium iodide, acmc-209nay
PubChem CID 2733704
IUPAC-namn pyridin-l-ium-l-amin;jodid
LEDER [I-].N[N+]1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Aminopyridinium iodide
Smältpunkt ∼160°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 3713241
Löslighetsinformation Soluble in water (almost transparency).
Formel vikt 222.03
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.