Läs mer
1-Aminopyrrolidin-2-one Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Aminopyrrolidin-2-one Hydrochloride |
| CAS | 20386-22-5 |
| Molekylformel | C4H9ClN2O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-Amino-2-pyrrolidinone Hydrochloride, 1-Amino-2-pyrrolidinone Monohydrochloride, 1-Aminopyrrolidin-2-one Hydrochloride, N-Amino-2-pyrrolidinone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O.ClH/c5-6-3-1-2-4(6)7;/h1-3,5H2;1H |
| LEDER | O=C1N(N)CCC1.[H]Cl |
| IUPAC-namn | 1-aminopyrrolidin-2-one hydrogen chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.58 |
| Formel vikt | 136.04 |