missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Anilino-3-phenylimino-1-propene Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Anilino-3-phenylimino-1-propene Hydrochloride |
| CAS | 50328-50-2 |
| Molekylformel | C15H14N2 . xHCl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-[3-(Phenylamino)-2-propenylidene]benzenamine Hydrochloride, N,N'-1-propen-1-yl-3-ylidene-aniline Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N2.ClH/c1-3-8-14(9-4-1)16-12-7-13-17-15-10-5-2-6-11-15;/h1-13,16H;1H/b12-7+,17-13+; |
| LEDER | Cl.N(\C=C\C=N\c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N-((1E,3E)-3-(phenylimino)prop-1-en-1-yl)aniline hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.74 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?