Läs mer
1-Anthracenebutyric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Anthracenebutyric Acid |
| CAS | 72648-40-9 |
| Molekylformel | C5 H11 O7 P . 2 Na |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | γ-(1-Anthryl)butyric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13O7P.2Na/c1-5(8,3-6)4(7)2-12-13(9,10)11;;/h4,6-8H,2-3H2,1H3,(H2,9,10,11);;/q;2*+1/p-2/t4-,5?;;/m1../s1 |
| LEDER | [Na+].[Na+].CC(O)(CO)[C@H](O)COP(=O)([O-])[O-] |
| IUPAC-namn | disodium;[(2R)-2,3,4-trihydroxy-3-methylbutyl] phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.09 |
| Formel vikt | 260.004 |