missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Anthracenecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Anthracenecarboxylic Acid |
| CAS | 607-42-1 |
| Molekylformel | C15H10O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)13-7-3-6-12-8-10-4-1-2-5-11(10)9-14(12)13/h1-9H,(H,16,17) |
| LEDER | OC(=O)c1cccc2cc3ccccc3cc12 |
| IUPAC-namn | anthracene-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.24 |
| Formel vikt | 222.0681 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?