Läs mer
1-Arachidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, MedChemExpress
Produktkod. 16404748
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16404748 10 mg
1 options
Produktkod. 16404748 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113010
MedChemExpress 1-Arachidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine is a lysophospholipid (LyP).
1-Arachidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine is a lysophospholipid (LyP).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Arachidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Fysisk form Solid
CAS 108341-80-6
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H58NO7P
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(OC[C@@H](O)COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 551.74
Formel vikt 551.74
Procent renhet 99.0%