Läs mer
1-Aza-15-krona-5, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15457947
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15457947 250 mg 250mg
15437947 1 g 1g
15447947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15457947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51064.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 66943-05-3 | C10H21NO4 | 219.281 g/mol
1-Aza-15-krona-5 används som byggsten för syntes av bis-kronetrar, lariat-etrar och andra monofunktionaliserade makrocykler. Det används också som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Aza-15-crown-5 används som byggsten för syntes av bis-kronetrar, lariat-etrar och andra monofunktionaliserade makrocykler. Det används också som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i
vatten och metanol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66943-05-3
Molekylformel C10H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 219.281
MDL-nummer MFCD00075465
InChI-nyckel BJUOQSZSDIHZNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym aza-15-crown-5, 1-aza-15-crown 5-ether, 1-aza-15-crown-5, 1-aza-15-crown, 1-aza-4,7,10,13-tetraoxacyclopentadecane
PubChem CID 544820
IUPAC-namn 1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyklopentadekan
LEDER C1COCCOCCOCCOCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Aza-15-crown-5
Kvantitet 250 mg
Beilstein 971959
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water and methanol.
Formel vikt 219.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.