Läs mer
1-Aza-18-crown-6, 95%
Produktkod. p-7033876
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15477947
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H51065.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 33941-15-0 | C12H25NO5 | 263.334 g/mol
1-Aza-18-krona-6 används som byggsten för syntes av bis-kronetrar, lariat-etrar och andra monofunktionaliserade makrocykler. Det används också som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Aza-18-crown-6 används som byggsten för syntes av bis-crown-etrar, lariat-etrar och andra monofunktionaliserade makrocykler. Det används också som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33941-15-0
Molekylformel C12H25NO5
Molekylvikt (g/mol) 263.334
MDL-nummer MFCD00075466
InChI-nyckel NBXKUSNBCPPKRA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 118578
IUPAC-namn 1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azacyklooktadekan
LEDER C1COCCOCCOCCOCCOCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Aza-18-crown-6
Smältpunkt 46°C to 49°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 1074079
Känslighet Air Sensitive
Synonym 1-aza-18-crown-6, 1-aza-18-crown6-ether, aza-18-crown-6, acmc-209tw0, 1-aza-18-crown 6-ether, 1-aza-18-crown nt, 1-aza-4,7,10,13,16-pentaoxacyclooctadecane
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 263.33
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Aza-18-crown-6
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1-Aza-18-crown-6
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.