Läs mer
(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-4-yl)(diphenyl)methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha,alpha-Diphenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octane-4-methanol |
| CAS | 461648-39-5 |
| Molekylformel | C20 H23 N O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Azabicyclo[2.2.2]octane-4-methanol, α,α-diphenyl-, α,α-Diphenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octane-4-methanol, (1-Azabicyclo[2.2.2]oct-4-yl)(diphenyl)methanol, 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-4-yl(diphenyl)methanol, GW 351185X |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO/c22-20(17-7-3-1-4-8-17,18-9-5-2-6-10-18)19-11-14-21(15-12-19)16-13-19/h1-10,22H,11-16H2 |
| LEDER | OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)C34CCN(CC3)CC4 |
| IUPAC-namn | 1-azabicyclo[2.2.2]octan-4-yl(diphenyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.4 |
| Formel vikt | 293.178 |