Läs mer
1-Azabicyclo[2.2.2]octane, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31022339
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31022339 5 g 5g
31021822 25 g 25g
31015164 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31022339 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1501365g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Azabicyclo[2.2.2]octane
CAS 100-76-5
Molekylformel C7H13N
MDL-nummer MFCD00006690
Kvantitet 5 g
LEDER N1(CC2)CCC2CC1
Molekylvikt (g/mol) 111.18
Procent renhet 98%