Läs mer
1-Azakenpaullone, MedChemExpress
Beskrivning
1-Azakenpaullone (1-Akp) is a highly selective and ATP-competitive inhibitor of glycogen synthase kinase-3 β (GSK-3β), with an IC50 value of 18 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Azakenpaullone |
| CAS | 676596-65-9 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H10BrN3O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-Akp |
| Löslighetsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (50.80 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=CN=C12)CC3=C2NC4=C3C=C(Br)C=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.16 |
| Visa mer |