Läs mer
1-Azakenpaullone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Azakenpaullone |
| CAS | 676596-65-9 |
| Molekylformel | C15 H10 Br N3 O |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10BrN3O/c16-8-3-4-11-9(6-8)10-7-13(20)18-12-2-1-5-17-15(12)14(10)19-11/h1-6,19H,7H2,(H,18,20) |
| LEDER | Brc1ccc2[nH]c3c(CC(=O)Nc4cccnc34)c2c1 |
| IUPAC-namn | 14-bromo-3,8,18-triazatetracyclo[9.7.0.02,7.012,17]octadeca-1(11),2(7),3,5,12(17),13,15-heptaen-9-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.16 |
| Formel vikt | 327.0007 |