Läs mer
1-Azaphenothiazine, Mikromol™
Produktkod. 30052231
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052231 25 mg
1 options
Produktkod. 30052231 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0486.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Azaphenothiazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Azaphenothiazine
CAS 261-96-1
Analyt- eller komponentnamn 1-Azaphenothiazine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H8 N2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine, 1H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine (9CI), 1-Azaphenothiazine, NSC 277720
InChI formel InChI=1S/C11H8N2S/c1-2-5-9-8(4-1)13-11-10(14-9)6-3-7-12-11/h1-7H,(H,12,13)
LEDER N1c2ccccc2Sc3cccnc13
IUPAC-namn 10H-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine
Molekylvikt (g/mol) 200.26
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 200.0408 g/mol