Läs mer
1-Azepanyl(4-piperidinyl)metanon,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10300853
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10300853 250 mg 250mg
10463583 1 g 1g
10377294 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10300853 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01173CB
Kemiska identifierare
CAS 86542-89-4
Molekylformel C12H22N2O
Molekylvikt (g/mol) 210.321
MDL-nummer MFCD03372514
InChI-nyckel BWKOHTHENZSVRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-piperidin-4-ylcarbonyl azepane, 1-azepanyl 4-piperidinyl methanone, azepan-1-yl-piperidin-4-yl-methanone, azepan-1-yl piperidin-4-yl methanone, 1-piperidine-4-carbonyl azepane, methanone, hexahydro-1h-azepin-1-yl-4-piperidinyl, azaperhydroepinyl 4-piperidyl ketone, 1-4-piperidylcarbonyl azepane, 1-piperid-4-ylcarbonyl azepane
PubChem CID 2794691
IUPAC-namn azepan-1-yl(piperidin-4-yl)metanon
LEDER C1CCCN(CC1)C(=O)C2CCNCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Azepanyl(4-piperidinyl)methanone
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 210.32
Procent renhet 97%