missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Azido-1-deoxy-D-glucuronate 2,3,4-Triacetate Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Azido-1-deoxy-D-glucuronate 2,3,4-Triacetate Methyl Ester |
| CAS | 67776-38-9 |
| Molekylformel | C13H17N3O9 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-Azido-1-deoxy-beta-D-glucopyranuronic Acid 2,3,4-Triacetate Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N3O9/c1-5(17)22-8-9(23-6(2)18)11(13(20)21-4)25-12(15-16-14)10(8)24-7(3)19/h8-12H,1-4H3/t8-,9-,10+,11-,12+/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H]1O[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | methyl (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-azidooxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 359.29 |
| Formel vikt | 359.0965 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?