missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Azido-2-(2-methoxyethoxy)ethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Azido-2-(2-methoxyethoxy)ethane |
| CAS | 215181-61-6 |
| Molekylformel | C5 H11 N3 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11N3O2/c1-9-4-5-10-3-2-7-8-6/h2-5H2,1H3 |
| LEDER | COCCOCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 1-azido-2-(2-methoxyethoxy)ethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.16 |
| Formel vikt | 145.0851 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?