Läs mer
1-Azido-3-chloro-2-propanol, Technical Grade, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Azido-3-chloro-2-propanol |
| CAS | 51275-91-3 |
| Molekylformel | C3 H6 Cl N3 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6ClN3O/c4-1-3(8)2-6-7-5/h3,8H,1-2H2 |
| LEDER | OC(CCl)CN=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 1-azido-3-chloropropan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.55 |
| Formel vikt | 135.0199 |