Läs mer
1-Azido-4-(bromomethyl)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Azido-4-(bromomethyl)benzene |
| CAS | 74489-49-9 |
| Molekylformel | C7H6N3Br |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrN3/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)10-11-9/h1-4H,5H2 |
| LEDER | BrCc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 1-azido-4-(bromomethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.05 |
| Formel vikt | 210.9745 |