missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(Azidomethyl)-3-methoxybenzene (~0.5 M in MTBE), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Azidomethyl)-3-methoxybenzene |
| CAS | 123767-44-2 |
| Molekylformel | C8H9N3O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-10-11-9/h2-5H,6H2,1H3 |
| LEDER | COC1=CC=CC(=C1)CN=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 1-(azidomethyl)-3-methoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.18 |
| Formel vikt | 163.0746 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 0.5 M |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?