Läs mer
1-(azidometyl)pyren, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Azidomethyl)pyrene |
| CAS | 1006061-57-9 |
| Molekylformel | C17H11N3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H11N3/c18-20-19-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-9H,10H2 |
| LEDER | [N-]=[N+]=NCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| IUPAC-namn | 1-(azidometyl)pyren |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.29 |