Läs mer
1-(azidometyl)pyren, TRC
Produktkod. 30343201
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30343201 500 mg
30334160 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30343201 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA919945500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Azidomethyl)pyrene
CAS 1006061-57-9
Molekylformel C17H11N3
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C17H11N3/c18-20-19-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-9H,10H2
LEDER [N-]=[N+]=NCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC-namn 1-(azidometyl)pyren
Molekylvikt (g/mol) 257.29