Läs mer
1-Aziridineethanol (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Aziridineethanol |
| CAS | 1072-52-2 |
| Molekylformel | C4 H9 N O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO/c6-4-3-5-1-2-5/h6H,1-4H2 |
| LEDER | OCCN1CC1 |
| IUPAC-namn | 2-(aziridin-1-yl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 87.12 |
| Formel vikt | 87.068 |