Läs mer
1-BCP, MedChemExpress
Produktkod. 16446067
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16446067 5 mg
1 options
Produktkod. 16446067 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101363
MedChemExpress 1-BCP (Piperonylic acid piperidide) is a centrally active drug that modulates AMPA receptor gated currents. 1-BCP is a memory-enhancing agent.
1-BCP (Piperonylic acid piperidide) is a centrally active drug that modulates AMPA receptor gated currents. 1-BCP is a memory-enhancing agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-BCP
CAS 34023-62-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H15NO3
Kvantitet 5 mg
Synonym Piperonylic acid piperidide
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (428.71 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=C(OCO2)C2=C1)N3CCCCC3
Molekylvikt (g/mol) 233.26
Formel vikt 233.26
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation