Läs mer
1-Benzhydryl-3-azetidinone, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15474358
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15474358 500 mg 500mg
15464358 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15474358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57966.ME
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40320-60-3
Molekylformel C16H15NO
Molekylvikt (g/mol) 237.302
MDL-nummer MFCD00964539
InChI-nyckel AVUDXLOVIBJFQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-diphenylmethyl azetidin-3-one, 1-benzhydryl-azetidin-3-one, 1-1,1-diphenylmethyl azetidin-3-one, 1-diphenylmethyl-3-azetidinone, 1-benzhydryl-3-azetidinone, 3-azetidinone, 1-diphenylmethyl, pubchem10151, acmc-209jd2, n-benzhydrylazetidin-3-one
PubChem CID 3735558
IUPAC-namn 1-benzhydrylazetidin-3-one
LEDER C1C(=O)CN1C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzhydryl-3-azetidinone
Densitet 1.182
Kokpunkt 350°C to 355°C
Flampunkt 156°C (313°F)
Brytningsindex 1.626
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 237.3
Procent renhet 95%