Läs mer
1-Benzhydryl-3-azetidinyl methanesulfonate, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15433736
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433736 500 mg 500mg
15423736 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57822.ME
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33301-41-6
Molekylformel C17H19NO3S
Molekylvikt (g/mol) 317.40
MDL-nummer MFCD00159216
InChI-nyckel MSVZMUILYMLJCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzhydryl-3-methanesulfonyloxy azetidine, 1-benzhydryl-3-methanesulfonatoazetidine, 1-diphenylmethyl-3-methanesulfonyloxy azetidine, 1-diphenylmethyl-3-azetidinyl methanesulfonate, 1-diphenylmethyl azetidin-3-yl methanesulfonate, 1-benzhydryl-3-azetidinyl methanesulfonate, 1-benzhydrylazetidin-3-yl methanesulfonate, methanesulfonic acid 1-benzhydryl-azetidin-3-yl ester, 1-benzhydryl-3-methanesulfonyloxyazetidine
PubChem CID 2758716
IUPAC-namn (1-benzhydrylazetidin-3-yl) methanesulfonate
LEDER CS(=O)(=O)OC1CN(C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzhydryl-3-azetidinyl methanesulfonate
Smältpunkt 111°C to 112°C
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 317.41
Procent renhet 95%