Läs mer
1-Benzhydryl-3-cyanoazetidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzhydryl-3-cyanoazetidine |
| CAS | 36476-86-5 |
| Molekylformel | C17 H16 N2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N2/c18-11-14-12-19(13-14)17(15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,14,17H,12-13H2 |
| LEDER | N#CC1CN(C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 1-benzhydrylazetidine-3-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.32 |
| Formel vikt | 248.1313 |