Läs mer
1-benshydrylazetan-3-ol, Thermo Scientific™
Produktkod. 10602073
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10602073 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10069321 10 g Bärnstensglasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10602073 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM08723DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 18621-17-5
Molekylformel C16H17NO
Molekylvikt (g/mol) 239.32
MDL-nummer MFCD00205109
InChI-nyckel MMAJXKGUZYDTHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzhydrylazetan-3-ol, 1-diphenylmethyl-3-hydroxyazetidine, 1-diphenylmethyl azetidin-3-ol, 1-benzhydryl-3-azetidinol, 1-benzhydryl-3-hydroxyazetidine, 1-benzhydryl-azetidin-3-ol, n-benzhydrylazetidin-3-ol, 3-azetidinol, 1-diphenylmethyl, 1-diphenylmethyl-3-azetidinol
PubChem CID 330448
LEDER OC1CN(C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzhydrylazetan-3-ol
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 1-benshydrylazetidin-3-ol
Formel vikt 239.32
Procent renhet 97%