Läs mer
1-benshydrylazetan-3-karbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzhydrylazetane-3-carbonitrile |
| CAS | 36476-86-5 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Molekylformel | C17H16N2 |
| MDL-nummer | MFCD00158910 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-benzhydrylazetane-3-carbonitrile, 1-benzhydryl-3-cyanoazetidine, 1-benzhydryl-azetidine-3-carbonitrile, 1-diphenylmethyl azetidine-3-carbonitrile, 3-cyano-1-diphenylmethyl azetidine, 3-azetidinecarbonitrile, 1-diphenylmethyl, 1-1,1-diphenylmethyl azetidine-3-carbonitrile, 1-diphenylmethyl-3-cyanoazetidine, 1-diphenylmethyl-3-azetidinecarbonitrile, 1-benzhydryl-3-azetanecarbonitrile |
| InChI-nyckel | IXMOEAHDRKNAAG-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | N#CC1CN(C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-namn | 1-benshydrylazetidin-3-karbonitril |
| Show More |