Läs mer
1-benshydrylazetan-3-karboxylsyra,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10612643
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10612643 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10612643 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM10090DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzhydrylazetane-3-carboxylic acid
CAS 36476-87-6
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C17H17NO2
MDL-nummer MFCD01566539
Kvantitet 1 g
Synonym 1-diphenylmethyl azetidine-3-carboxylic acid, 1-benzhydrylazetane-3-carboxylic acid, 1-benzhydryl-3-azetidinecarboxylic acid, 3-azetidinecarboxylic acid, 1-diphenylmethyl, 1-benzhydryl-azetidine-3-carboxylic acid, 1-diphenylmethylazetidine-3-carboxylic acid, 1-benzhydryl-3-azetanecarboxylic acid, 1-diphenylmethyl-3-azetidinecarboxylic acid, maybridge3_004072, 1-benzhydrylazetidine-3-carboxylicacid
InChI-nyckel BRSCYENHLCPOAU-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1C(CN1C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
IUPAC-namn 1-benshydrylazetidin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 267.328
PubChem CID 2735440
Formel vikt 267.33
Procent renhet 95%