Läs mer
1-Benshydrylazetidin-3-ol, TRC
Produktkod. 30334042
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30334042 1 g
1 options
Produktkod. 30334042 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1955001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzhydrylazetidin-3-ol
CAS 18621-17-5
Molekylformel C16 H17 N O
Kvantitet 1 g
Synonym Azelnidipine Impurity 2
InChI formel InChI=1S/C16H17NO/c18-15-11-17(12-15)16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16,18H,11-12H2
LEDER OC1CN(C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn 1-benzhydrylazetidin-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 239.31
Formel vikt 239.131