Läs mer
1-benshydrylpiperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11392467
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392467 100 g 100g
11382467 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11530.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 841-77-0 | C17H20N2 | 252.361 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 841-77-0
Molekylformel C17H20N2
Molekylvikt (g/mol) 252.361
MDL-nummer MFCD00038379
InChI-nyckel NWVNXDKZIQLBNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-diphenylmethyl piperazine, benzhydrylpiperazine, n-benzhydrylpiperazine, 1-benzhydryl-piperazine, diphenylmethylpiperazine, norcyclizine, normethylcyclizine, piperazine, 1-diphenylmethyl, 4-benzhydrylpiperazine, n-diphenylmethyl piperazine
PubChem CID 70048
IUPAC-namn 1-benshydrylpiperazin
LEDER C1CN(CCN1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzhydrylpiperazine
Smältpunkt 91°C to 92°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 222773
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 252.36
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.