Läs mer
1-Benzhydrylpiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Diphenylmethyl)piperazine |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2/c1-3-7-15(8-4-1)17(16-9-5-2-6-10-16)19-13-11-18-12-14-19/h1-10,17-18H,11-14H2 |
| Formel vikt | 252.1626 |