Läs mer
1-Benzo-[b]hien-2-yletanon, Mikromol™
Produktkod. 30052333
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052333 25 mg
30049152 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30052333 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1297.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-Benzo-[b]hien-2-yletanon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone
CAS 22720-75-8
Analyt- eller komponentnamn 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H8 O S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone, Zileuton Related Compound C
InChI formel InChI=1S/C10H8OS/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
LEDER CC(=O)c1cc2ccccc2s1
IUPAC-namn 1-(1-bensotiofen-2-yl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 176.23
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 176,0296 g/mol