Läs mer
1-Benzo[b]thien-4-yl-piperazine Hydrochloride, Mikromol
Beskrivning
1-Benzo[b]thien-4-yl-piperazine Hydrochloride, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzo[b]thien-4-yl-piperazine Hydrochloride |
| CAS | 913614-18-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Benzo[b]thien-4-yl-piperazine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H14 N2 S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Benzo[b]thien-4-yl-piperazine Hydrochloride, Piperazine, 1-benzo[b]thien-4-yl-, monohydrochloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2S.ClH/c1-2-11(14-7-5-13-6-8-14)10-4-9-15-12(10)3-1;/h1-4,9,13H,5-8H2;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.C1CN(CCN1)c2cccc3sccc23 |
| Visa mer |