Läs mer
1-benso[b]tiofen-3-yl-2-brometan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11905558
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11905558 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10120732 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11905558 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC12305DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 26167-45-3
Molekylformel C10H7BrOS
Molekylvikt (g/mol) 255.129
InChI-nyckel CKHWNGWAHFLCTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzo b thiophen-3-yl-2-bromoethanone, 1-benzo b thiophen-3-yl-2-bromoethan-1-one, 3-bromoacetyl benzothiophene, 1-1-benzothiophen-3-yl-2-bromoethan-1-one, 3-bromoacetyl benzo b thiophene, 1-1-benzothiophen-3-yl-2-bromoethanone, 1-1-benzothiophen-3-yl-2-bromo-1-ethanone, 3-2-bromoacetyl benzo b thiophen, 1-benzothiophen-3-yl-2-bromo-ethanone, ethanone,1-benzo b thien-3-yl-2-bromo
PubChem CID 2776341
IUPAC-namn 1-(l-bensotiofen-3-yl)-2-brometanon
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzo[b]thiophen-3-yl-2-bromoethan-1-one
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 255.13
Procent renhet 97%