Läs mer
1-bensofuran-2-sulfonylklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10672455
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10672455 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10666193 250 mg Bärnstensglasflaska 250mg
10464312 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10672455 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC06603DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 17070-58-5
Molekylformel C8H5ClO3S
Molekylvikt (g/mol) 216.635
InChI-nyckel RWCKBBSBRTUUHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-2-sulfonyl chloride, 2-benzofuransulfonylchloride, 2-benzofuransulfonyl chloride, benzo b furan-2-sulfonyl chloride, pubchem7024, benzo d furan-2-ylchlorosulfone
PubChem CID 2795172
IUPAC-namn 1-bensofuran-2-sulfonylklorid
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzofuran-2-sulfonyl chloride
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 216.64
Procent renhet 97%