Läs mer
1-Benzofuran-3-ylacetonitrile, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31007266
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31007266 1 g 1g
30998778 250 mg 250mg
30992823 5 g 5g
31005566 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31007266 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD126121g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzofuran-3-ylacetonitrile
CAS 52407-43-9
Molekylformel C10H7NO
MDL-nummer MFCD02183555
Kvantitet 1 g
LEDER N#CCC1=COC2=C1C=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 157.17
Procent renhet 98%