Läs mer
1-bensofuran-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10248333
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10248333 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10094023 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10595534 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10248333 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC07114CB
Kemiska identifierare
CAS 58546-89-7
Molekylformel C8H7NO
Molekylvikt (g/mol) 133.15
InChI-nyckel GMOLCSICTCPZCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-5-amine, 5-benzofuranamine, 5-aminobenzo b furan, 5-aminobenzofuran, benzo b furan-5-amine, benzo b furan-5-ylamine, benzofuran-5-ylamine
PubChem CID 1477152
IUPAC-namn 1-bensofuran-5-amin
LEDER C1=CC2=C(C=CO2)C=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzofuran-5-amine
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 133.15
Procent renhet 97%