Läs mer
1-bensofuran-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10660903
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10660903 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10661093 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10001474 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10660903 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC07104CB
Kemiska identifierare
CAS 10035-16-2
Molekylformel C9H6O2
Molekylvikt (g/mol) 146.145
MDL-nummer MFCD03411182
InChI-nyckel LLLBDLDNTMMZHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-5-carbaldehyde, 5-formylbenzofuran, 5-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-5-carboxaldehyde, 5-formyl-1-benzofuran, 5-formylbenzo b furan, benzo b furan-5-carboxaldehyde, 1-benzofuran-5-carboxaldehyde, benzo b furan-5-carbaldehyde
PubChem CID 2773875
IUPAC-namn 1-bensofuran-5-karbaldehyd
LEDER C1=CC2=C(C=CO2)C=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzofuran-5-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 146.14
Procent renhet 97%