Läs mer
1-Benzofuran-5-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10791084
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10791084 1 g Amber Glass Bottle 1g
10311203 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10791084 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC07116DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 79002-39-4
Molekylformel C9H5NO
Molekylvikt (g/mol) 143.15
MDL-nummer MFCD05664402
InChI-nyckel SXFQAFFSEZRQCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-5-carbonitrile, 5-benzofurancarbonitrile, 1-benzofurane-5-carbonitrile, 5-cyano-benzofuran, cyanobenzofuran, 5-cyanobenzo b furan, pubchem9873, benzo b furan-5-carbonitrile, 1-benzo b furan-5-carbonitrile, buttpark 182\50-55
PubChem CID 2795184
IUPAC-namn 1-benzofuran-5-carbonitrile
LEDER N#CC1=CC=C2OC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzofuran-5-carbonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 143.14
Procent renhet 97%