Läs mer
1-bensofuran-5-karboxylsyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10481674
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10481674 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10417422 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10099231 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10481674 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC07101DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 90721-27-0
Molekylformel C9H6O3
Molekylvikt (g/mol) 162.14
MDL-nummer MFCD01006742
InChI-nyckel GTWXSZIQNTUNKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-5-carboxylic acid, 5-benzofurancarboxylic acid, benzo b furan-5-carboxylic acid, 1-benzofunan-5-carboxylic acid, benzofurane-5-carboxylic acid, 4ctj, pubchem7018, 5-benzofuran carboxylic, rarechem al be 1369, 5-benzofurancarboxylicacid
PubChem CID 595656
IUPAC-namn 1-bensofuran-5-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C2OC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzofuran-5-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 162.14
Procent renhet 97%