Läs mer
1-bensofuran-5-ylmetanol, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzofuran-5-ylmethanol |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 148.16 |
| Procent renhet | 97% |