Läs mer
1-bensofuran-5-ylmetanol, Thermo Scientific™
Produktkod. 10670135
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10670135 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10056012 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10285164 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10670135 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC07109DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 31823-05-9
Molekylformel C9H8O2
Molekylvikt (g/mol) 148.16
MDL-nummer MFCD04115373
InChI-nyckel XSLXZYDPOMAXTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-5-ylmethanol, 5-benzofuranmethanol, 5-hydroxymethylbenzofuran, pubchem7026, 5-hydroxymethyl-benzofuran, 5-hydroxymethylbenzo b furan, benzofuran-5-methanol, 1-benzofuran-5-yl methanol, 1-benzo b furan-5-ylmethanol, benzo b furan-5-ylmethan-1-ol
PubChem CID 2795179
IUPAC-namn 1-bensofuran-5-ylmetanol
LEDER OCC1=CC=C2OC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzofuran-5-ylmethanol
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 148.16
Procent renhet 97%