Läs mer
1-bensotiofen-2-ylmetylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10427612
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10427612 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10427612 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC12213DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzothiophen-2-ylmethylamine
CAS 6314-43-8
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H9NS
MDL-nummer MFCD00965305
Kvantitet 1 g
Synonym benzo b thiophen-2-ylmethanamine, 1-benzothiophen-2-ylmethylamine, benzo b thiophene-2-methanamine, c-benzo b thiophen-2-yl-methylamine, benzo b thiophen-2-ylmethylamine, 2-aminomethyl benzo b thiophene, 1-benzothiophene-2-yl methylamine, 1-1-benzothiophen-2-yl methanamine, benzo b thiophene-2-methylamine
InChI-nyckel WKYFWFHTABURGB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)CN
IUPAC-namn 1-bensotiofen-2-ylmetanamin
Molekylvikt (g/mol) 163.238
PubChem CID 237074
Formel vikt 163.24
Procent renhet 95%