Läs mer
1-bensotiofen-3-ylmetylaminhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10723043
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10723043 1 g 1g
11340567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10723043 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC12313DA
Kemiska identifierare
CAS 55810-74-7
Molekylformel C9H10ClNS
Molekylvikt (g/mol) 199.696
MDL-nummer MFCD01566652
InChI-nyckel MIAPJPCDRSPNPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophen-3-ylmethanamine hydrochloride, 1-benzothiophen-3-ylmethanamine hydrochloride, 1-benzothiophen-3-ylmethylamine hydrochloride, benzo b thiophen-3-ylmethylamine hydrochloride, 1-1-benzothiophen-3-yl methanamine hydrochloride, benzo b thiophen-3-ylmethylamine, chloride, 1-benzothiophen-3-yl methanamine hydrochloride, 3-aminomethyl benzo b thiophene hydrochloride, benzo b thiophen-3-yl-methylamine hydrochloride salt, 1-1-benzothiophen-3-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 2776346
IUPAC-namn 1-bensotiofen-3-ylmetanamin;hydroklorid
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzothiophen-3-ylmethylamine hydrochloride
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 199.7
Procent renhet 95%