Läs mer
1-bensotiofen-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10733433
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10733433 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10304482 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10265744 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10733433 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC24814CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 20532-28-9
Molekylformel C8H7NS
Molekylvikt (g/mol) 149.211
InChI-nyckel ZUPYTANKWDPRDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophen-5-amine, 5-aminobenzothiophene, 5-aminobenzo b thiophene, benzo b thiophen-5-ylamine, 5-aminothionaphthene, benzothiophen-5-amine, 1-benzothien-5-ylamine, 5-amino-benzo b thiophene, benzo b thiophene-5-ylamine
PubChem CID 288032
IUPAC-namn 1-bensotiofen-5-amin
LEDER C1=CC2=C(C=CS2)C=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzothiophen-5-amine
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 149.22
Procent renhet 97%